Learn More
Blei(II)-oxid, TRC
Artikelnummer. 30479154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479154 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30479154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL32002510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) oxide
CAS 1317-36-8
Menge 10 g
Summenformel PbO
Synonym Lead oxide (PbO), C.I. 77577, C.I. Pigment Yellow 46, G 2, Lead monooxide, Lead monoxide, Lead oxide, Lead oxide yellow, Lead protoxide, Lead(2+) oxide, Lead(II) oxide, Litharge, Litharge S, Litharge Yellow L 28, Pigment Yellow 46, Plumbous oxide, Yellow lead ocher
InChI-Formel InChI=1S/O.Pb
SMILES O=[Pb]
IUPAC-Name Oxoblei
Molekulargewicht (g/mol) 223
Formelmasse 223.9716