Learn More
Blei(II)-perchlorattrihydrat, ACS, 97 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048842
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11341748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011640.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Titriermittel bei komplexometrischen Titrationen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-62-8
Summenformel Cl2H6O11Pb
Molekulargewicht (g/mol) 460.10
MDL-Nummer MFCD00149817
InChI-Schlüssel KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
IUPAC-Name Blei(2+);diperchlorat;trihydrat
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) perchlorate trihydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Strukturformel Pb(ClO4)2·3H2O
UN-Nummer UN1470
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 460.15 (406.10 Anhydrous)
Reinheit (%) ≤97%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.60 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead (II) perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P283-Schwer entflammbare /flammhemmende Kleidung tragen.
  • P306+P360-BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.