Learn More
Blei(II)-sulfat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048516
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11366807 10 g 10 Gramm
11356807 50 g 50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11366807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010730.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7446-14-2 | O4PbS | 303.256 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-14-2
Summenformel O4PbS
Molekulargewicht (g/mol) 303.256
MDL-Nummer MFCD00011166
InChI-Schlüssel KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
IUPAC-Name Blei(2+);sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) sulfate
Schmelzpunkt 1170°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2291
Merck Index 14,5420
Formelmasse 303.25
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.2 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.