Learn More
Blei(II)-sulfat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407549
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490051
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044784.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Verwendung in Pigmenten, galvanischen Batterien, Lithographien
Lead(II) sulfate is used in pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics. It is also used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-14-2
Summenformel O4PbS
Molekulargewicht (g/mol) 303.256
MDL-Nummer MFCD00011166
InChI-Schlüssel KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
IUPAC-Name Blei(2+);sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) sulfate
Schmelzpunkt 1170°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Klumpen
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Partially soluble in water,dilute HCl and HNO3. Soluble in sodium hydroxide,ammonium acetate or tartrate,concentrated hydriodic acid. Insoluble in alcohol
Formelmasse 303.25
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder/lump
Dichte 6.2 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.