Learn More
Blei(II)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309239
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11309239
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088284.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-87-0
Summenformel PbS
Molekulargewicht (g/mol) 239.30
MDL-Nummer MFCD00016280
InChI-Schlüssel FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Specifications
Chemischer Name oder Material Lead(II) sulfide
Schmelzpunkt 1114°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
IUPAC-Name Sulfanylidenplumban
Formelmasse 239.25
Brechungsindex 3.921
Dichte 7.5