Learn More
Blei(II)-titanoxid,99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049362
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11387737 100 g 100 Gramm
11397737 500 g 500 Gramm
11307747 2 kg 2 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014139.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12060-00-3 | O3PbTi | 303.064 g/mol
Lead(II) titanium oxide is widely used in ceramic capacitor, ceramic filters, PTC thermal resistor, pressure sensitive resistor and the performance of transducer field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-00-3
Summenformel O3PbTi
Molekulargewicht (g/mol) 303.064
MDL-Nummer MFCD00011159
InChI-Schlüssel NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
IUPAC-Name Blei(2+)dioxido(oxo)titan
SMILES [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) titanium oxide
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 303.09
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.520 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) titanium oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.