Learn More
Blei(II) Trifluoroacetat-Hemihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343377 10 g 10 Gramm
11353377 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11343377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 017553.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4146-73-0 | Molecular Formula: C4F6O4Pb | Molecular Weight: 433.23 g/mol
It is employed in pyrolytic deposition of fluoride glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4146-73-0
Summenformel C4F6O4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 433.23
MDL-Nummer MFCD00061594
InChI-Schlüssel XVULNTYAIWEMSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead trifluoroacetate, lead ii 2,2,2-trifluoroacetate, acmc-1asut, bis trifluoroacetoxy lead ii
PubChem CID 71311182
IUPAC-Name Blei(2+);2,2,2-trifluoracetat
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Schmelzpunkt 147°C to 153°C
Farbe Weiß
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel Pb(CF3COO)2·0.5H2O
Menge 10 g
UN-Nummer UN2291
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,trifluoroacetic acid,tetrahydrofuran,acetone.
Formelmasse 442.23(433.22 Anhydrous)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.