Learn More
Bleiisotopenstandard: Pb @ 100 μg/ml in 2% HNO3 (natürliche Häufigkeit), VHG™
Artikelnummer. 30003010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003010 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30003010 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLISPB150
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bleiisotopenstandard: Pb @ 100 μg/ml in 2% HNO3 (Natürliche Häufigkeit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
CAS 7439-92-1
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lead
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Pb
Synonym Plumbum, Lead metal, Blei, Lead, elemental
InChI-Formel InChI=1S/Pb
SMILES [Pb]
IUPAC-Name Blei
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 207.2
Menge 50 mL
Formelmasse 207,9766 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.