Learn More
Blei(VI)-oxid, ≥97.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15652360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15652360 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15662360 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15652360
Marke: Honeywell-Fluka 237140100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥97.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleidioxid, Blei(IV)-oxid, Bleiperoxid, Bleisuperoxid, Bleioxid PbO2, Bleibraun, Bleioxidbraun, Bleiperoxid PbO2, Bioxyde de Plomb französisch
PubChem CID 14793
IUPAC-Name Dioxoplumban
SMILES O=[Pb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(IV)-Oxid
Farbe Schwarz
Menge 100 g
Strukturformel PbO2
UN-Nummer UN1872
Formelmasse 239.2 mol
Reinheit (%) ≥ 97.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver