Learn More
Blei(IV)-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020697
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460703 500 g 500 Gramm
11470703 2500 g 2500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11460703
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12742.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Lead(IV) oxide is used in the manufacture of matches, pyrotechnics, dyes and other chemicals. It is also has several important applications in electrochemistry, in particular in the positive plates of lead acid batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Blei(IV)-oxid wird bei der Herstellung von Streichhölzern, in der Pyrotechnik, in Farbstoffen und anderen Chemikalien verwendet. Es hat auch mehrere wichtige Anwendungen in der Elektrochemie, insbesondere in den positiven Platten von Bleisäurebatterien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in verdünnter HCl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
IUPAC-Name Dioxoplumban
SMILES O=[Pb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(IV) oxide
Schmelzpunkt 290°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN1872
Merck Index 14,5407
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in dil.HCl.
Formelmasse 239.19
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.38