Learn More
Blei(IV)-oxid, braun bis schwarzes Pulver, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781966
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
50 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
11346807 10 g 10 Gramm
11336807 50 g 50 Gramm
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11346807
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010729.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
It is employed in manufacture of matches and electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
IUPAC-Name Dioxoplumban
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Lead(IV) oxide
Schmelzpunkt 290°C (decomposition)
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formelmasse 239.19
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.38 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Blei(IV)-oxid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.