Learn More
Blei-Lanthan-Zirkoniumtitanoxid, polymere Vorstufe, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lead lanthanum zirconium titanium oxide |
| Namenshinweis | Polymeric precursor |
| Farbe | Braun |
| Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
| Menge | 5 g |
| MDL-Nummer | MFCD02684260 |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hexane, toluene and alcohol |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |