Learn More
Blei-Lanthan-Zirkoniumtitanoxid, polymere Vorstufe, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469970
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11469970
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044734.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Piezoelektrische und elektro-optische Geräte
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead lanthanum zirconium titanium oxide
Namenshinweis Polymeric precursor
Farbe Braun
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 25 g
MDL-Nummer MFCD02684260
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane, toluene and alcohol
Empfindlichkeit Moisture sensitive