missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lead, Lead Alloy, 50g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
Lead, Lead Alloy, 50g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel/Cadmium/Selenium/Tellurium/Silver/Copper/Bismuth/Arsenic/Antimony/Mercury/Zinc/Tin |
| CAS | 7439-92-1 |
| Menge | 50 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nickel 0.0007 %/Cadmium 0.0018 %/Selenium 0.0047 %/Tellurium 0.0082 %/Silver 0.0089 %/Copper 0.0158 %/Bismuth 0.0365 %/Arsenic 0.06 %/Antimony 1.539 %/Mercury (0.001) %/Zinc (0.001) %/Tin (0.002) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur