Learn More
Bleinitrat,0.1 M, EP-Qualität, Reagecon ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414799 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Manipulationssicher
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11414799 1000 ml Manipulationssicher 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11414799 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 3003100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Pharm. Kapitel 4 (4.2.2 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet. Bleinitrat, 0.1M, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige volumetrische Lösung mit 33g/l Pb(NO3)2 In Wasser zur Verwendung als Laborreagenz und Oxidationsmittel.
Bleinitrat ist ein wasserlösliches Blei(II)-Salz. Es handelt sich um eine toxische Verbindung, die als Oxidationsmittel fungiert und bei der Herstellung anderer Bleiverbindungen verwendet wird. Es zerfällt in seine konstituierenden Ionen, Pb2+ (aq) und NO3−.  Diese Lösung wird durch Auflösen von 33 g Bleinitrat in Wasser und Verdünnung auf 1 l hergestellt.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-Nitrat
CAS 10099-74-8, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1000 ml
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Manipulationssicher
Summenformel N2O6Pb
MDL-Nummer MFCD00011153
Synonym Bleidinitrat, Bleinitrat, Blei(II)-nitrat, Blei2+-Nitrat, Bleinitrat PbNO32, Nitrat de plomb französisch, Blei(II)-nitrat 1:2, Salpetersäure, Blei2+-Salz, nitric acid, lead 2+ salt
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2 ]
IUPAC-Name Blei(2+);dinitrat
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Formelmasse 331,21 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.2.2)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 33 g Bleinitrat pro 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.1M LEAD NITRATE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH201-Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: lead dinitrate