Learn More
Blei-Perchlorat-Lösung EU-Arzneibuch 0.1M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12933254 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12933254 1000 ml Flasche 1000 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12933254
Marke: Fisher Chemical RP 311 1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
CAS 33820-53-0
Menge 1000 ml
Summenformel C15H23N3O4
Synonym 4-Isopropyl-2,6-Dinitro-n,n-Dipropylanilin, Caswell Nr. 506A, Isopropaline Iso-Französisch, Benzenamin, 4-1-Methylethyl-2,6 -Dinitro-n,n-Dipropyl, caswell no. 506a, isopropaline iso-french, unii-52gzd1i41n, benzenamine, 4-1-methylethyl-2,6-dinitro-n,n-dipropyl, cumidine, 2,6-dinitro-n,n-dipropyl, isopropalin ansi:bsi:iso
InChI-Schlüssel NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,6-Dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 309.366
PubChem CID 36606
ChEBI CHEBI:82189
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.100 M
Verpackung Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead perchlorate 0.1M Volumetric Solution (RP 311)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.