Learn More
Bleistandard, 10,000 μg/ml in2 bis 5 % HNO3 (Plasmaqualität), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15638335 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15638335 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
10177733 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15638335 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLPB23X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.72 €
    258.76 € / 500 Milliliter
    Sparen 47.96 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Pb10,000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemical Identifiers
CAS 10099-74-8
Summenformel N2O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
MDL-Nummer MFCD00011153
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2 ]
Specifications
Chemischer Name oder Material Bleistandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 30 Elemente auf PPB-Ebene.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
IUPAC-Name Blei(2+);dinitrat
Solvent or Matrix 5 % HNO3
Menge 500 ml
Güte Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3&tab;10, 000 μg/ml&tab;PLPB2-3Y, -3X
Show More Show Less
Produkt nur für den Laborgebrauch