missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blei-Standardlösung 1.000 μg/ml (Plasma HIQU), Chem Lab
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Polyethylen |
| Rückführbarkeit auf NIST | Reference standards acc. NIST SRM 3128 |
| Lösung enthält | 990 to 1010 μg/mL of Pb |
| Dichte | 1.02 g/mol |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -3°C |
| Siedepunkt | 101°C |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Blei Standard Lösung
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid 69%, lead oxide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur