Learn More
Blei-Zinn, Lötlegierung, 1.6 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, mit Rosin-Kern, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379427
Change view
Click to view available options
Menge:
113 g
225 g
Packungsgröße:
113 Gramm
225 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11379427 113 g 113 Gramm
11389427 225 g 225 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11379427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041024.TB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead Tin, Solder Alloy
Namenshinweis 1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pb:Sn; 50:50 wt%
Menge 113 g
Form Fest
MDL-Nummer MFCD00798549
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.