Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bleibeschwerter Becher
Artikelnummer. 11376374
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6 mm
8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11376374 8 cm 1 Stück
12633056 6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376374 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. F183090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    145.21 € / 1 Stück
    Sparen 5.79 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der gewichtete Halter fasst Becher oder Kolben fest mit vier ausgestellten Edelstahlzacken.
  • Vinylbeschichteter Bleiring, mit Gewicht unter dem Halter befestigt
  • Hält den Behälter unter Wasser
  • Bietet einen niedrigen Schwerpunkt
  • Ermöglicht die Zirkulation von Wasser unter dem Becher oder Kolben
  • Kann in siedender Flüssigkeit bis zu 135 °C (275 °F) für °1 Stunde verwendet werden.
Spezifikation
Farbe Rot
Material Blei
Zur Verwendung mit (Anwendung) 250 ml-Becher und -Kolben
Menge Je 1
Größe 8 cm
Temperaturbereich (metrisch) 135 °C
Gewicht (metrisch) 340 g
Produkttyp Gewogener Becher