Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bleibeschwerter Becher
Artikelnummer. 12633056
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6 mm
8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12633056 6 mm 1 Stück
11376374 8 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12633056 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. F183090100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 €
    141.04 € / 1 Stück
    Sparen 32.96 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der gewichtete Halter fasst Becher oder Kolben fest mit vier ausgestellten Edelstahlzacken.
  • Vinylbeschichteter Bleiring, mit Gewicht unter dem Halter befestigt
  • Hält den Behälter unter Wasser
  • Bietet einen niedrigen Schwerpunkt
  • Ermöglicht die Zirkulation von Wasser unter dem Becher oder Kolben
  • Kann in siedender Flüssigkeit bis zu 135 °C (275 °F) für °1 Stunde verwendet werden.
Spezifikation
Farbe Rot
Material Blei
Zur Verwendung mit (Anwendung) 100 ml-Becher und -Kolben
Menge Je 1
Größe 6 mm
Temperaturbereich (metrisch) 135 °C
Außendurchmesser (metrisch) 6 cm
Gewicht (metrisch) 208 g
Produkttyp Gewogener Becher