Learn More
Bleidraht, 2.0 mm (0.08 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 cm
250 cm
Packungsgröße:
250 Zentimeter
50 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11360098 50 cm 50 Zentimeter
11350098 250 cm 250 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11360098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042861.BW
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead wire
Farbe Grau
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) dia.
Menge 50 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈35.6g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Puratronic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead wire
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.