Learn More
Blei-Zirkonium-Titanoxid, polymerische Vorstufe, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334737
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11334737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039758.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird in piezoelektrischen Geräten und elektrooptischen Geräten verwendet
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12626-81-2
Summenformel O5PbTiZr
Molekulargewicht (g/mol) 426.286
MDL-Nummer MFCD00212270
InChI-Schlüssel HFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead zirconate titanate, lead titanate zirconate, lead titanium zirconium oxide, lead zirconium titanate, pzt-c, plumbum zirconate-titanate, pzt 5, pzt 8, lead titanium zirconium oxide pb ti,zr o3, lead zirconium titanium oxide
PubChem CID 159452
IUPAC-Name Blei(2+);Sauerstoff(2-);Titan(4+);Zirkonium(4+)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Zr+4].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead zirconium titanium oxide
Namenshinweis Polymeric precursor
Farbe Gelb
Physikalische Form Halbfeste/viskose Flüssigkeit
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lead zirconium titanium oxide, Toluene,2-Propanol