Learn More
Fisherbrand™ Kalibriergewicht aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse F2 mit Zertifikat
Artikelnummer. 15575109 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1 mg bis 500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15575109 1 mg bis 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15575109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.88 €
    302.00 € / 1 Stück
    Sparen 72.88 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
  • Kalibriergewicht der Klasse F2
  • Gewichte, die zur Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M 1 und gegebenenfalls der Klasse M 2 vorgesehen sind
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • In Übereinstimmung mit OIML R111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Klassifikation F2
Gewicht (metrisch) 1 bis 500 mg
Masse 1 mg bis 500 mg