Learn More
Tuttnauer Leckagewanne
Artikelnummer. 17889588 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
345 x 40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (Dia. x H) unitSize
17889588 345 x 40 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17889588 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. ZEA8300036
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Auffangschale kann in den Drahtkorb eingesetzt werden, um zu verhindern, dass der Autoklav verschmutzt wird, falls Flüssigkeit aus den Flaschen austritt.
  • Auffangwanne zur Verwendung unter Drahtkörben, um auslaufende Flüssigkeiten aufzufangen.
  • Abmessungen der Schale: Durchmesser x Höhe: 345 x 40 mm.
Spezifikation
Produkttyp Leckwanne
Dimensions (Dia. x H) 345 x 40 mm