Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Enghalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10144669 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Halsausführung:
20 – 410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung unitSize
10144669 473 ml 28-410 12 Stück
11735383 30 ml 20 – 410 72 Stück
11745383 59.1 ml 20 – 410 72 Stück
12901261 59.1 ml 20 – 410 -
11755383 118.3 ml 24-410 72 Stück
12911261 118.3 ml 24-410 -
10276129 236.5 ml 24-410 12 Stück
11765383 236.5 ml 24-410 72 Stück
11775383 473 ml 28-410 48 Stück
10795920 946 ml 38-430 6 Stück
11785383 946 ml 38-430 24 Stück
11 options
Artikelnummer. 10144669
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kostengünstige Flaschen mit doppelt versiegeltem, auslaufsicherem Verschluss
Kostengünstige Flaschen mit einem doppelt versiegelten, auslaufsicheren Verschluss
  • Aus lichtdurchlässigem HDPE
  • Enge Öffnung
  • Der Deckel mit Tropfschutz gewährleistet sicheres, sauberes Ausgießen
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen ohne Einlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 473 ml, 16 oz.
Kapazität (metrisch) 473 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Halsausführung 28-410
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Leckagefreie Enghalsflasche
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 410 mm
Verschlusstyp Schraubkappe