Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Enghalsflaschen
Product Code. 10795920 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Halsausführung:
20 – 410
24-410
28-410
38-430
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) Halsausführung unitSize
10795920 946 ml 38-430 6 Stück
11735383 30 ml 20 – 410 72 Stück
11745383 59.1 ml 20 – 410 72 Stück
12901261 59.1 ml 20 – 410 -
11755383 118.3 ml 24-410 72 Stück
12911261 118.3 ml 24-410 -
10276129 236.5 ml 24-410 12 Stück
11765383 236.5 ml 24-410 72 Stück
10144669 473 ml 28-410 12 Stück
11775383 473 ml 28-410 48 Stück
11785383 946 ml 38-430 24 Stück
11 missing translation for 'options'
Product Code. 10795920
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Kostengünstige Flaschen mit doppelt versiegeltem, auslaufsicherem Verschluss
Kostengünstige Flaschen mit einem doppelt versiegelten, auslaufsicheren Verschluss
  • Aus lichtdurchlässigem HDPE
  • Enge Öffnung
  • Der Deckel mit Tropfschutz gewährleistet sicheres, sauberes Ausgießen
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen ohne Einlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 946 ml, 32 oz.
Kapazität (metrisch) 946 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Halsausführung 38-430
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Verschlusstyp Schraubkappe