Spezifikation
| Fassungsvermögen | 59.1 ml (2 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 59.1 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | 20 – 410 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Enghalsflasche |
| Mehr anzeigen |