Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Enghalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11755383 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Halsausführung:
20 – 410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung unitSize
11755383 118.3 ml 24-410 72 Stück
11735383 30 ml 20 – 410 72 Stück
11745383 59.1 ml 20 – 410 72 Stück
12901261 59.1 ml 20 – 410 -
12911261 118.3 ml 24-410 -
10276129 236.5 ml 24-410 12 Stück
11765383 236.5 ml 24-410 72 Stück
10144669 473 ml 28-410 12 Stück
11775383 473 ml 28-410 48 Stück
10795920 946 ml 38-430 6 Stück
11785383 946 ml 38-430 24 Stück
11 options
Produktkod. 11755383
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kostengünstige Flaschen mit doppelt versiegeltem, auslaufsicherem Verschluss
Kostengünstige Flaschen mit einem doppelt versiegelten, auslaufsicheren Verschluss
  • Aus lichtdurchlässigem HDPE
  • Enge Öffnung
  • Der Deckel mit Tropfschutz gewährleistet sicheres, sauberes Ausgießen
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen ohne Einlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fassungsvermögen 118.3 ml, 4 oz.
Kapazität (metrisch) 118.3 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Halsausführung 24-410
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Leckagefreie Enghalsflasche
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 410 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.