Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Enghalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11775383 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Halsausführung:
20 – 410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11775383
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kostengünstige Flaschen mit doppelt versiegeltem, auslaufsicherem Verschluss
Kostengünstige Flaschen mit einem doppelt versiegelten, auslaufsicheren Verschluss
  • Aus lichtdurchlässigem HDPE
  • Enge Öffnung
  • Der Deckel mit Tropfschutz gewährleistet sicheres, sauberes Ausgießen
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen ohne Einlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 473 ml, 16 oz.
Kapazität (metrisch) 473 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Halsausführung 28-410
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Leckagefreie Enghalsflasche
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 410 mm
Verschlusstyp Schraubkappe