Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Enghalsflaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Halsausführung:
20 – 410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Beschreibung
Kostengünstige Flaschen mit einem doppelt versiegelten, auslaufsicheren Verschluss
- Aus lichtdurchlässigem HDPE
- Enge Öffnung
- Der Deckel mit Tropfschutz gewährleistet sicheres, sauberes Ausgießen
- Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen ohne Einlage
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 59.1 ml (2 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 59.1 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | 20 – 410 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Enghalsflasche |
| Mehr anzeigen |