Beschreibung
Kostengünstige Flaschen mit einem doppelt versiegelten, auslaufsicheren Verschluss
- Aus lichtdurchlässigem HDPE
- Enge Öffnung
- Der Deckel mit Tropfschutz gewährleistet sicheres, sauberes Ausgießen
- Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen ohne Einlage
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 118.3 ml, 4 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 118.3 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | 24-410 |
| Zertifizierung/Konformität | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Leckagefreie Enghalsflasche |
| Mehr anzeigen |