Learn More
Lecithin, ∽ 60 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11368999 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 lbs.
500 g
5 lbs.
Packungsgröße:
1 Pfund
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Pfund
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11368999 25 g 25 Gramm
11378999 100 g 100 Gramm
11398999 250 g 250 Gramm
11309009 500 g 500 Gramm
11329009 1 lbs. 1 Pfund
11339009 5 lbs. 5 Pfund
6 options
Artikelnummer. 11368999
Marke: MP Biomedicals 0210214625
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 8002-43-5
Summenformel C42H80NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 758.075
InChI-Schlüssel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-Phosphatidylcholin, 1-Hexadecanyl-2-9e,12 e-octadecadienoyl-sn-Glycerin-3-Phosphocholin, 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin, 3,5,8-Trioxa--phosphahexacosa--dien--aminium,4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inneres Salz, 4-oxid, r, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-Phosphocholin, a-Phosphatidylserin-Lösung, l-alpha-Phosphatidylcholin-Lösung, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-Phosphocholin, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-Name [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(Trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lecithin
Farbe Gelb bis orange
Menge 25 g
Formelmasse 327.27
Reinheit (%) ∽ 60 %
Physikalische Form Fest