Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lecithin |
| CAS | 8002-43-5 |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | 99.2 % |
| Summenformel | C42H80NO8P |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-sn-Phosphatidylcholin, 1-Hexadecanyl-2-9e,12 e-octadecadienoyl-sn-Glycerin-3-Phosphocholin, 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin, 3,5,8-Trioxa--phosphahexacosa--dien--aminium,4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inneres Salz, 4-oxid, r, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-Phosphocholin, a-Phosphatidylserin-Lösung, l-alpha-Phosphatidylcholin-Lösung, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-Phosphocholin, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine |
| InChI-Schlüssel | JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC |
| IUPAC-Name | [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(Trimethylazaniumyl)ethylphosphat |
| Mehr anzeigen |