Learn More
Lecithin From Soybean, Serva Electrophoresis™
Artikelnummer. 11727477
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11727477 100 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11727477 Lieferant Serva Electrophoresis Lieferanten-Nr. 5755601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CAS 55128-59-1
Summenformel C35H66NO7P
Menge 100 g
Synonym lecithin from soybean
InChI-Schlüssel JQWAHKMIYCERGA-UHFFFAOYNA-N
Molekulargewicht (g/mol) 643.89
PubChem CID 57369748