Learn More
Lecithin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468171 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468171 500 g 500 Gramm
11458171 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468171 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215153990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 €
    1878.45 € / 500 Gramm
    Sparen 96.55 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Emulgator und Lösungsmittel für Arzneimittel in wässriger Lösung und als Träger für Liposome verwendet. Lecithin (von MP Biomedicals) ist ein wichtiger struktureller Phospholipid im Gehirn, der ∼15 % des Gesamtlipids enthält und auf graue Sub
Lecithin (auch Phosphatidylcholin) ist die wichtigste strukturelle Komponente der Zellmembranen und dient als Reservoir für mehrere Lipidmessenger. Es ist die Quelle der bioaktiven Lipide: Lysophosphatidylcholin, Phosphatidsäure, Diacylglycerol, Lysophosphatidylcholin, Thrombozytenaktivierungsfaktor und Arachidonsäure.
Chemische Identifikatoren
CAS 8002-43-5
Summenformel C42H80NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 758.075
InChI-Schlüssel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 1-Hexadecanyl-2-9e,12 e-octadecadienoyl-sn-Glycerin-3-Phosphocholin, 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin, 3,5,8-Trioxa--phosphahexacosa--dien--aminium,4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inneres Salz, 4-oxid, r, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-Phosphocholin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-Phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, a-Phosphatidylserin-Lösung, l-alpha-Phosphatidylcholin-Lösung, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-Name [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(Trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spezifikation
Menge 500 g
Reinheit (%) ≥ 90 %
Güte Wasserlöslich
Physikalische Form Fest