Learn More
Lecithin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11388999 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388999 100 g 100 Gramm
11319009 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11388999
Marke: MP Biomedicals 0210214780
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Molekularbiologie, Zellbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8030-76-0
Summenformel C11H22NO8P
Synonym L-A-Phosphatidylcholin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lecithin
Farbe Gelb
Menge 100 g
Formelmasse 327.27
Physikalische Form Fest