Beschreibung
- Für Biochrom Ultrospec 10 und WPA CO8000 LED-Zellendichtemessgeräte
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatibilität | Ultrospec 10 und WPA CO8000 LED-Zellendichtemessgeräte |
| Akkutyp | Wiederaufladbar |
| Detektortyp | LED |
| Display | LCD |
| IP-Bewertung | Keine |
| Lichtquelle | LED |
| Spektren-Bandbreite | 40 nm |
| Typ | Zelldichtemesser |
| Spannung | 9 V |
| Wavelength Range | 600 nm |
| Mehr anzeigen |