Learn More
Zeiss™ LED-Doppel-Spot
Beschreibung
- LED Hi-Power Doppel-Spot 5500K
- Schwanenhals-Abzweigungen, 2x 570 mm
- Klemmring für Säule 32
- 2-Kanal-Steuereinheit
- Tischnetzteil 100 bis 250 V und länderspezifisches Netzkabel
Kompatible Mikroskope
- Stemi 2000 C
- Stemi 508
- Stemi 508 Demo
- Stemi 508 doc
- Stemi 508 trino
- Stemi DV4 SPOT
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | LED Hi-Power Doppel-Spot 5500K |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Säule 32 |
| Enthält | 2-Kanal-Steuereinheit – Tischnetzteil 100 bis 250 V und länderspezifisches Kabel |
| Größe | 2 x 75 mm Schwanenhals-Abzweigungen |