Learn More
Motic™ LED-Modul für den Epi-Illuminator
Click to view available options
Beschreibung:
6000 °K
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Langlebige und leistungsstarke LED.
- Erhältlich in zwei Farbtemperaturen (4500 °K und 6000 °K).
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | LED-Modul |
| Beschreibung | 6000 °K |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EPI-Illuminator, Mikroskope BA410E, BA310MET und AE31E |
| Spannung | 12 V |