Learn More
Berthold Technologies LED-Pflanzenwachstumsbeleuchtung Far-rot/R/G/B
Artikelnummer. 31777393 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
LED-Panel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31777393 LED-Panel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777393 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 5658901
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LED-Beleuchtung für NightSHADE-Bildgebungssysteme, die eine Tageslichtsimulation mit anpassbaren Einstellungen ermöglicht.
  • Zwei LED-Panels, jeweils in vier Farben
  • Individuelle Steuerung der LED-Intensität und -Dauer
  • Unterstützt die Simulation von Tageslicht mit spektralen und Intensitätsgradienten
  • Ausgestattet mit folgenden Farben: Far Red, Red, Green, Blue
Spezifikation
Typ LED-Panel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tageslichtsimulation
Zur Verwendung mit (Geräte) LED-Panel
Spannung 24 V