Learn More
Medline Scientific™ Ringförmiger LED-Illuminator
Beschreibung
- Mit separater Stromversorgung und Helligkeitsregelung
- Nur für Stereomodelle
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ringbeleuchtung |
| Beschreibung | LED |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Varizoom Stereomodell-Mikroskope |
| Enthält | Separate Steuerung von Stromquelle und Lichtintensität |
| Wirkleistung | 9 w |