Learn More
Medline Scientific™ Ringförmiger LED-Illuminator
Artikelnummer. 12841583
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Steddy Stereomikroskopmodell
Varizoom Stereomodell-Mikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12841583
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird verwendet, um eine gleichmäßige, flache Beleuchtung des Motivs während der Stereomikroskopie zu gewährleisten.
  • Mit separater Stromversorgung und Helligkeitsregelung
  • Nur für Stereomodelle
Spezifikation
Typ Ringbeleuchtung
Beschreibung LED
Zur Verwendung mit (Geräte) Steddy Stereomikroskopmodell
Enthält Separate Steuerung von Stromquelle und Lichtintensität
Wirkleistung 8 w