Learn More
Medline Scientific™ Ringförmiger LED-Illuminator
Artikelnummer. p-7138533
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Steddy Stereomikroskopmodell
Varizoom Stereomodell-Mikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12653035
Marke: Medline Scientific™ 7062.5001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird verwendet, um eine gleichmäßige, flache Beleuchtung des Motivs während der Stereomikroskopie zu gewährleisten.
  • Mit separater Stromversorgung und Helligkeitsregelung
  • Nur für Stereomodelle
Spezifikation
Typ Ringbeleuchtung
Beschreibung LED
Zur Verwendung mit (Geräte) Varizoom Stereomodell-Mikroskope
Enthält Separate Steuerung von Stromquelle und Lichtintensität
Wirkleistung 9 w