Learn More
LEF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen LEF1
Konzentration 0.41 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883914
Unterlagen ansehen
Proteintech
14972-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16873914
Unterlagen ansehen
Proteintech
14972-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a transcription factor belonging to a family of proteins that share homology with the high mobility group protein-1. The protein encoded by this gene can bind to a functionally important site in the T-cell receptor-alpha enhancer, thereby conferring maximal enhancer activity. This transcription factor is involved in the Wnt signaling pathway, and it may function in hair cell differentiation and follicle morphogenesis. Mutations in this gene have been found in somatic sebaceous tumors. This gene has also been linked to other cancers, including androgen-independent prostate cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
LEF1
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P27782, Q9QXN1, Q9UJU2
161452, 16842, 51176
LEF1 Fusion Protein Ag6882
Primary
-20°C
LEF1
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
LEF 1, LEF1, TCF1 alpha, TCF1ALPHA
Lef1
IgG
Antigen Affinity Chromatography