Learn More
Leflunomid EP Verunreinigung D, Mikromol™
Artikelnummer. 30049418
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049418 25 mg 25 Milligramm
17993336 100 mg 100 Milligramm
30459771 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30049418 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0859.040025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Leflunomid EP Verunreinigung D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 42831-50-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H5 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Leflunomide Imp. D (EP), Leflunomide Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
SMILES Cc1oncc1C(=O)O
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 127.1
Menge 25 mg
Formelmasse 127.0269 g/mol