Learn More
Leflunomid EP Verunreinigung D, Mikromol™
Artikelnummer. 30459771
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459771 4 x 25 mg 100 Milligramm
30049418 25 mg 25 Milligramm
17993336 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459771 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0859.0400254AMP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Leflunomid EP Verunreinigung D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 42831-50-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H5 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Leflunomide Imp. D (EP), Leflunomide Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Lösungstyp Neat
SMILES Cc1oncc1C(=O)O
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 127.1
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 127.0269 g/mol