Learn More
KD Scientific Legato™ 185 Pikoliter Spritzenpumpe
Artikelnummer. 15174144
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,54 bis 39 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
15174144 0,54 bis 39 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15174144 Lieferant KD Scientific Lieferanten-Nr. 788180SGL
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einzelinfusions-/Entnahmesystem mit Spritze, optimiert für niedrigen Durchfluss, mit Programmoptionen für zwei Programme mit jeweils 50 Schritten. Geeignet für Spritzen 0,5 μL bis 60 ml. Vom Benutzer definierbare Durchflussraten mit wählbaren Zielvolumen- oder Zeitwerten.
  • Fasst eine Spritze ab 0,5 μL bis 60 ml
  • Hochauflösender Farb-Touchscreen
  • Beispiellose Anwenderfreundlichkeit
  • Touchpad-Sperrfunktion
  • LED-Leuchte an der Vorderseite
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 30 lb. lineare Kraft
  • Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
  • Integrierte RS-485-Schnittstelle
  • USB Hafen
  • I/O und TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierliche Funktionsweise:
  • Staurand
  • Programmierbar
Spezifikation
Modell Legato™ 185
Spannung 110/220 V
Flussrate 0,54 bis 39 ml/min
Zertifizierung/Konformität CE, UL, CSA, CB Schema, EU RoHS
Lineare Kraft (metrisch) 13,6 kg (30 ls) bei 100 % Kraftauswahl
Gewicht (metrisch) 2.66 kg
Abmessungen (L x B x H) außen 22.6 x 19.05 x 15 cm
Anwendungen 0,54 pL/min bis 39 ml/min. (Durchflussrate)
Displaytyp Touchscreen
Flussratengenauigkeit ±0,35 %
Anzahl Kanäle 1
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 4 °C
Lagerungsbedingungen -10 °C bis +70 °C