Learn More
KD Scientific Legato™ 210 Doppelspritze, Touchscreen, Infusions-/Absaugpumpe
Artikelnummer. 17811694
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
17811694 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17811694 Lieferant KD Scientific Lieferanten-Nr. 788210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4435.00 €
    4146.19 € / 1 Stück
    Sparen 288.81 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Infusions-/Entnahmespritzenpumpen. Bietet Platz für zwei Spritzen. Das Legato 210™ Unterstützt die Modi „Nur Infusion“, „Nur Entnahme“, „Infusion/Entnahme“, „Entnahme/Infusion“ und „Kontinuierlicher Modus“. Vom Benutzer definierbare Flussraten mit wählbaren Zielvolumen- oder Zeitwerten zur Steuerung des gesamten Infusionsvolumens.
  • Fasst ein oder zwei Spritzen ab 0,5 μL bis 140 ml
  • Hochauflösender Farb-Touchscreen
  • Echtzeituhr
  • Beispiellose Anwenderfreundlichkeit
  • Touchpad-Sperrfunktion
  • LED-Leuchte an der Vorderseite
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 75 lb. lineare Kraft
  • Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
  • Integrierte RS-485-Schnittstelle
  • USB Hafen
  • I/O und TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierliche Funktionsweise:
  • Staurand
  • Programmierbar (Modelle 210P und 210AC)
Spezifikation
Spannung 110/220 V
Flussrate 3,06 pL/min bis 215,8 ml/min.
Gewicht (metrisch) 4.9 kg
Abmessungen (L x B x H) außen 16.51 x 25.4 x 27.94 cm
Displaytyp Touchscreen
Flussratengenauigkeit ±0,35 %
Anzahl Kanäle 2