Learn More
KD Scientific Legato Spritzenpumpen
Artikelnummer. 11905586
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
2
4
Enthält:
Nur Zugabe
Zugabe/Entnahme
Zugabe/Entnahme, programmierbar
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Kanäle Enthält unitSize
11905586 4 Zugabe/Entnahme 1 Stück
11915586 4 Zugabe/Entnahme, programmierbar 1 Stück
11975576 2 Nur Zugabe 1 Stück
11995576 2 Zugabe/Entnahme, programmierbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11905586 Lieferant KD Scientific Lieferanten-Nr. 788270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4995.00 €
    4671.88 € / 1 Stück
    Sparen 323.12 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vom Benutzer definierbare Flussraten mit wählbaren Zielvolumen- oder Zeitwerten zur Steuerung des gesamten Infusionsvolumens.
  • Fasst ein oder zwei Spritzen ab 0,5 μL bis 140 ml
  • 6.400 Mikroschritte pro eine Umdrehung der Einstellschrauben
  • Hochauflösender Farb-Touchscreen
  • Echtzeituhr
  • Beispiellose Anwenderfreundlichkeit
  • Touchpad “sperren” Besonderheit
  • LED-Leuchte an der Vorderseite
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 75 lb. lineare Kraft
  • Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
  • Integrierte RS-485-Schnittstelle
  • USB Hafen
  • I/O und TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierliche Funktionsweise:
  • Staurand
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, UL-gelistet, CSA, WEE, CB-Schema, EU RoHS
Spezifikation
Modell Legato 270
Spannung 100/240 V
Flussrate 5 bis 220,97 ml/min
Kapazität (metrisch) 0.5 μl bis 140 ml
Zertifizierung/Konformität CE-, UL-, CSA-, WEE-, CB-Zertifizierung, EU RoHS
Verbinder RS232 - 9-poliges D-Sub-Verbindungsstück, RS485 - IEEE-1394 6 POS, USB-Typ B, E/A und TTL - 15-poliges D-Sub-Verbindungsstück
Regler Mikroprozessor, mit Mikroschritten (0.062)
Enthält Zugabe/Entnahme
Lineare Kraft (metrisch) 34 kg
Lineare Kraft (angloamerikanisch) 75 lb
Material Stahl
Reproduzierbarkeit ± 0.05 %
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 °C bis +70 °C
Typ Spritzenpumpe
Gewicht (angloamerikanisch) 10.45 lbs.
Gewicht (metrisch) 5 kg
Abmessungen (L x B x H) außen 8.89 x 25.4 x 27.94 cm (3.5 x 10 x 11 in.)
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Displaytyp TFT
Flussratengenauigkeit ±0,35 %
Anzahl Kanäle 4
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 11 in.
Gesamthöhe (metrisch) 28 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3.5 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 9 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 10 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 25.4 cm
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 4 °C